Learn More
Mercaptoacetato de dioctilestaño, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dioctyltin Mercaptoacetate |
| CAS | 15535-79-2 |
| Fórmula molecular | C18 H36 O2 S Sn |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C8H17.C2H4O2S.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;3-2(4)1-5;/h2*1,3-8H2,2H3;5H,1H2,(H,3,4);/q;;;+2/p-2 |
| SMILES | CCCCCCCC[Sn]1(CCCCCCCC)OC(=O)CS1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dioctil-1,3,2-oxatiastannolan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 435.252 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.146 |