Learn More
Dioctiloxotina > 90%, CTR
Código de producto. 30383709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383709 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30383709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD68156525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioctyloxotin
CAS 870-08-6
Fórmula molecular C16H34OSn
Cantidad 25 g
Sinónimo Irgastab T 161, NSC 140743, Neostann U 800P, Stann OO, U 800, U 800 (heat stabilizer), Di-n-octyltin oxidel Dioctyloxostannane, DOTO (dioctyltin oxide), DOTO
Fórmula InChI InChI=1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Nombre IUPAC dioctil(oxo)estaño
Peso molecular (g/mol) 361.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1632