Learn More
Tereptalato de dioctilo, TRC
Código de producto. 17978124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17978124 10 g 10 g
17949184 1 g 1 g
17968524 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17978124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48185010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6422-86-2
Fórmula molecular C24 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 390.56
Sinónimo Terephthalic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), 168SG, ADK Cizer D 810, Bis(2-ethylhexyl) terephthalate, DOTP, Di-(2-ethylhexyl) terephthalate, Dioctyl terephthalate, Eastman 168, Eastman 168SG, Eastman TM 168, HCCFlex SP 390, JP 110, Kodaflex DOTP, NEO-T, Palatinol DOTP, Plasticizer 168, UN 488
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) benceno-1,4-dicarboxilato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277