Learn More
Sal de sodio de dioctil de sulfosuccinato, Aerosol™ OT-100, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10010000 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10010000 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10010000 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/1040/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 153°C
CAS 577-11-7
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C20H37NaO7S
Número MDL 12455
Clave InChI APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC Sodio 1,4-bis[(2-etilhexil)oxi]-1,4-dioxobutano-2-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 444.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.55g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.