Learn More
Sal sódica de dioctil de sulfosuccinato, ∽ 99 %, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dioctyl sulfosuccinate sodium salt |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽99 % |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.57 |
| Grado | Not Available |
| Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Docusato sódico
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H300-Mortal en caso de ingestión.