Learn More
Sal sódica de dioctil de sulfosuccinato, ∽ 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11437920 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
Tamaño de la unidad:
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437920 50 g 50 g
11447920 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437920 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210157550
CAS 577-11-7
Fórmula molecular C20H37NaO7S
Peso molecular (g/mol) 444.56
Número MDL MFCD00012455
Clave InChI APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
Nombre IUPAC Sodio 1,4-bis[(2-etilhexil)oxi]-1,4-dioxobutano-2-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽99%
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.57
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt