Learn More
Sulfosuccinato de dioctilo, sal de sodio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10214480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10214480 100 g Frasco de plástico 100 g
10132720 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11935031 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10214480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117101000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.15€
    31.65€ / 100 g
    Ahorro 5.50€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 577-11-7 | C20H37NaO7S | 444.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-11-7
Fórmula molecular C20H37NaO7S
Peso molecular (g/mol) 444.56
Número MDL MFCD00012455
Clave InChI APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
Nombre IUPAC sodio; 1,4-bis(2-etilhexoxi)-1,4-dioxobutano-2-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Acidez 2.5 max. (on solids basis)
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 04, IV, 114
Fieser 15,149
Índice Merck 15, 3446
Información de solubilidad 300ppm max. Insoluble Matter (in toluene, in 50% soln.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.55
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Sólido ceroso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.