Learn More
Dioctyl phthalate, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10154813 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de vidrio
Código de producto.
10154813 100g; frasco de vidrio
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10154813 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117091000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioctyl phthalate
CAS 117-81-7
Densidad 0.9810g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C24H38O4
Fórmula lineal C6H4[COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Índice de refracción 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00009493
Cantidad 100 g
Beilstein 09, IV, 3180
Índice Merck 15, 2868
Sinónimo dehp, bis 2-ethylhexyl phthalate, di 2-ethylhexyl phthalate, diethylhexyl phthalate, di-sec-octyl phthalate, octyl phthalate, fleximel, octoil
Clave InChI BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC(CC)CCCC
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) benceno-1,2-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 390.564
PubChem CID 8343
ChEBI CHEBI:17747
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.55
Presión de vapor 1.8mbar at 200°C
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid