Learn More
Azelato de dioctilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dioctyl Azelate |
| CAS | 2064-80-4 |
| Fórmula molecular | C25 H48 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Dioctyl Nonanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H48O4/c1-3-5-7-9-14-18-22-28-24(26)20-16-12-11-13-17-21-25(27)29-23-19-15-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | nonanedioato de dioctilo |
| Peso molecular (g/mol) | 412.646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.355 |