Learn More
Dioctanoilglicol, TRC
Código de producto. 30381285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381285 250 mg
30377956 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD481013250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-86-1
Fórmula molecular C18H34O4
Peso molecular (g/mol) 314.46
Sinónimo Dicapryloylglycol, Ethylene Glycol Dicaprylate, Ethylene Glycol Dioctanoate, Ethylenedioctanoate, NSC 97300
SMILES CCCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioctanoylglycol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-7-9-11-13-17(19)21-15-16-22-18(20)14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.2457