Learn More
3,3'-tiodipropionato de dioctadecilo, Mikromol
Código de producto. 30457510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457510 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30457510 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3963.020100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,3'-tiodipropionato de dioctadecilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plastic additive 17
CAS 693-36-7
Nombres de analitos o componentes Plastic additive 17
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C42 H82 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,3'-Thiobispropanoic acid 1,1'-dioctadecyl ester, 3,3'-Thiobispropanoic acid dioctadecyl ester, 3,3'-Thiodipropionic acid dioctadecyl ester, Advastab 802, Advastab PS 802, Antiox S, Antioxidant 802, Arbestab DSTDP, Carstab DSTDP, Cyanox OTDP, Cyanox STDP, DSTDP, DSTP, DSTP Yoshitomi, Dioctadecyl 3,3'-thiodipropionate, Dioctadecyl thiodipropionate, Distearyl 3,3'-thiodipropionate, Distearyl thiodipropionate, Distearyl β,β'-thiodipropionate, Distearyl β-thiodipropionate, Distearyl-3,3-thiodipropionate, Evanstab 18, Hostanox SE 2, Hostanox SE 4, Hostanox VP-SE 2, Irganox 802FD, Irganox PS 802, Irganox PS 802FD, Irganox PS 802FL, Lasumit SG, Lowinox DSTDP, Lusmit SS, NSC 65493, Naugard DSTDP, Negonox DSTP, PS 802, PS 802FL, Plastanox STDP, Plastanox STDP Antioxidant, Seenox DS, Songnox DSTDP, Stearyl 3,3'-thiodipropionate, Sumilizer TPS, Thio 1, Varox DSTDP, Yoshinox DSTDP, Yoshinox DSTP
Fórmula InChI InChI=1S/C42H82O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37-45-41(43)35-39-47-40-36-42(44)46-38-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC 3-(3-octadecoxi-3-oxopropil)sulfanilpropanoato de octadecilo
Peso molecular (g/mol) 683.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 682,5934 g/mol