Learn More
IKA™ Conjunto de adaptadores DINS-1
Código de producto. 16268581 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Juego de adaptadores
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
16268581 Juego de adaptadores cada uno
1 options
Código de producto. 16268581 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025000387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00€
    2238.97€ / paquete de 1
    Ahorro 261.03€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Adaptador para cumplir con la norma DIN-53019.
  • Geometría de husillo: Cilindro
  • Conexión: Rosca M2.5 izquierda
  • Camisa de flujo: Sí
  • Soporte de montaje: Sí
  • Dimensiones (An × Al × F): 390 x 102 x 310 mm
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC lo-vi: 0,6 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC lo-vi: 50000 mPas
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC me-vi: 6,1 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC me-vi: 50000 mPas
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi I: 12,2 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi I: 50000 mPas
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi II: 48,8 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi II: 50000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de adaptadores
Exactitud 0,02
Intervalo de temperatura (métrico) 100 °C
Volumen (métrico) De 2 a 17 ml