Learn More
Dinotefuran UF, TRC
Código de producto. 30378902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378902 50 mg
30374223 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48461550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 457614-34-5
Fórmula molecular C7 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 158.2
Sinónimo Urea, N-methyl-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]-, N-Methyl-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]urea
Nombre IUPAC 1-metil-3-(oxolan-3-ilmetil)urea
SMILES CNC(=O)NCC1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinotefuran-urea
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O2/c1-8-7(10)9-4-6-2-3-11-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.106
Porcentaje de pureza >95%