Learn More
Dinotefurano, TRC
Código de producto. 30375090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375090 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30375090 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48210050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinotefuran
CAS 165252-70-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H14 N4 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Guanidine, N-methyl-N'-nitro-N''-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]- (9CI), N''-Methyl-N-nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine, Albarin, Alpine WSG, Dinotefuran, MTI 446, Mikeblock, Nidinotefuran, Safari, Safari (insecticide), Safari 20SG, Starkle, Tenchu, Venom (insecticide), Zylam
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N4O3/c1-8-7(10-11(12)13)9-4-6-2-3-14-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
SMILES CN\C(=N/CC1CCOC1)\N[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-metil-3-nitro-2-(oxolan-3-ilmetil)guanidina
Peso molecular (g/mol) 202.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1066
Porcentaje de pureza >95