Learn More
Dinotefuran, MedChemExpress
Código de producto. 16498466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498466 100 mg 100 miligramos
16474497 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0827
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Dinotefuran is an insecticide of the neonicotinoid class, its mechanism of action involves disruption of the insect's nervous system by inhibiting nicotinic acetylcholine receptors.
Dinotefuran is an insecticide of the neonicotinoid class, its mechanism of action involves disruption of the insect's nervous system by inhibiting nicotinic acetylcholine receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinotefuran
CAS 165252-70-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H14N4O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo MTI-446
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (247.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+](N/C(NC)=N/CC1COCC1)[O-]
Peso molecular (g/mol) 202.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation