Learn More
Dinotefurano DN Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30136147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136147 50 mg 50 miligramos
30133067 100 mg 100 miligramos
30012010 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48461050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939773-22-5
Fórmula molecular C7H15N3O . HCl
Peso molecular (g/mol) 193.67
Sinónimo N-Methyl-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine Hydrochloride;1-Methyl-3-((tetrahydrofuran-3-yl)methyl)guanidine Hydrochloride;
SMILES Cl.CNC(=N)NCC1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinotefuran DN Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15N3O.ClH/c1-9-7(8)10-4-6-2-3-11-5-6;/h6H,2-5H2,1H3,(H3,8,9,10);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0982
Porcentaje de pureza >95%