Learn More
Dinotefurano-desmetilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30312264 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30312264 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC12820050
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinotefuran-desmethyl
CAS 168688-99-1
Nombres de analitos o componentes Dinotefuran-desmethyl
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C6 H12 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Guanidine, N-nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]-, N-Nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N4O3/c7-6(9-10(11)12)8-3-5-1-2-13-4-5/h5H,1-4H2,(H3,7,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)NC(=N)NCC1CCOC1
Nombre IUPAC 1-nitro-3-(oxolan-3-ilmetil)guanidina
Peso molecular (g/mol) 188.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0909 g/mol