Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dinotefurán
Código de producto. 17261176 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17261176 250 mg 250 miligramos
17251176 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17261176 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467092500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 165252-70-0 | C7H14N4O3, C7H14N4O3 | 202.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165252-70-0
Fórmula molecular C7H14N4O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinotefurán
Cantidad 250 mg
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: 39,8 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en etanol, metanol y dimetilsulfóxido, e
Punto de fusión De 106,0 °C a 111,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 202,21
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dinotefuran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dinotefuran