Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dinotefurán |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: 39,8 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en etanol, metanol y dimetilsulfóxido, e |
| Punto de fusión | De 106,0 °C a 111,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202,21 |
| Clave InChI | YKBZOVFACRVRJN-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CN=C(NCC1CCOC1)N[N+]([O-])=O |
| Nombre IUPAC | N''-methyl-N-nitro-N'-[(oxolan-3-yl)methyl]guanidine |
| Peso molecular (g/mol) | 202.21 |