Learn More
Dinoseb, CRT
Código de producto. 30384637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384637 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30384637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD480490500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinoseb
CAS 88-85-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H12 N2 O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro-, Phenol, 2-sec-butyl-4,6-dinitro- (6CI,8CI), 2-(1-Methylpropyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-(1-methylpropyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-sec-butylphenol, 2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol, 4,6-Dinitro-2-(1-methyl-n-propyl)phenol, 4,6-Dinitro-2-(2-butyl)phenol, 4,6-Dinitro-2-sec-butylphenol, 4,6-Dinitro-o-sec-butylphenol, 6-sec-Butyl-2,4-dinitrophenol, Aatox, BNP 20, BNP 30, Blaartox, Butaphen, Butaphene, Chemox P.E., DBNF, DN 289, DNBP, DNOSBP, DNSBP, Desicoil, Dibutox, Dibutox 20CE, Dinoseb, Dow General, Dytop, Hivertox, Ladob, Laseb, Liro DNBP, NSC 202753, Premerge, Super Kabrol, WSX 8365
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O5/c1-3-6(2)8-4-7(11(14)15)5-9(10(8)13)12(16)17/h4-6,13H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-butan-2-il-4,6-dinitrofenol
Peso molecular (g/mol) 240.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0746
Porcentaje de pureza >95