Learn More
Dinosam, TRC
Código de producto. 30138522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138522 500 mg 500 miligramos
30003257 250 mg 250 miligramos
30010975 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD409730500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4097-36-3
Fórmula molecular C11 H14 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 254.2393
Sinónimo 2-(1-Methylbutyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-(1-methylbutyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-(pentan-2-yl)phenol, 2-(1-Methyl-n-butyl)-4,6-dinitrophenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)pentane, 2-sec-Amyl-4,6-dinitrophenol, Chemox General, DNAP, DNOSAP, Dinosam, NSC 21493
Nombre IUPAC 2,4-dinitro-6-pentano-2-ilfenol
SMILES CCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Dinosam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O5/c1-3-4-7(2)9-5-8(12(15)16)6-10(11(9)14)13(17)18/h5-7,14H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0903
Porcentaje de pureza >95%