Learn More
Dinoprostona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328130 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328130 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12800200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinoprostone
CAS 363-24-6
Nombres de analitos o componentes Dinoprostone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H32 O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dinoprostone, (Z)-7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]hept-5-enoic acid, PGE2
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
SMILES CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-7-[(1R,2R,3R)-3-hidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxioct-1-enil]-5-oxociclopentil]hept-5-enoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 352.47
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.225 g/mol