Learn More
Dinoprost, MedChemExpress
Descripción
Dinoprost (Prostaglandin F2α) is an orally active, potent prostaglandin F (PGF) receptor (FP receptor) agonist. Dinoprost is a luteolytic hormone produced locally in the endometrial luminal epithelium and corpus luteum (CL). Dinoprost plays a key role in the onset and progression of labour.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dinoprost |
| Forma física | Oil |
| CAS | 551-11-1 |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H34O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Sinónimo | Prostaglandin F2α PGF2α |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |