Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dinonyl Phthalate |
| CAS | 84-76-4 |
| Fórmula molecular | C26H42O4 |
| Número MDL | MFCD00036237 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91 |
| Clave InChI | DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 1,2-dinonil benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 418.62 |
| Mostrar más |