Learn More
Ftalato dinonílico, mezcla de isómeros, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445303 10 g 10 g
11455303 50 g 50 g
11465303 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445303 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12871.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84-76-4 | C26H42O4 | 418.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-76-4
Fórmula molecular C26H42O4
Peso molecular (g/mol) 418.62
Número MDL MFCD00036237
Clave InChI DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91
PubChem CID 6787
Nombre IUPAC dinonil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinonyl phthalate
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.97
Temperatura de inflamación 216°C (421°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 1916263
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.62
Porcentaje de pureza 98%