Learn More
Ftalato dinonílico, 96 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11945041 100 g Frasco de vidrio 100 g
10095810 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408771000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84-76-4 | C26H42O4 | 418.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-76-4
Fórmula molecular C26H42O4
Peso molecular (g/mol) 418.62
Número MDL MFCD00036237
Clave InChI DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91
PubChem CID 6787
SMILES CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinonyl phthalate
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 279.0°C to 287.0°C
Temperatura de inflamación 216°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (sum of isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4825 to 1.4845
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: <1g/L (20°)
Nombre IUPAC dinonil benceno-1,2-dicarboxilato
Viscosidad 166 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.61
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido aceitoso