Learn More
Dinitrodenafil, TRC
Código de producto. 30377958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377958 1 g
30386959 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4797751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797103-21-9
Fórmula molecular C17H18N6O6
Peso molecular (g/mol) 402.36
Sinónimo 5-(2-Ethoxy-3,5-dinitrophenyl)-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Nombre IUPAC 5-(2-etoxi-3,5-dinitrofenilo)-1-metil-3-propil-4H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)N=C(Nc12)c3cc(cc(c3OCC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinitrodenafil
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N6O6/c1-4-6-11-13-14(21(3)20-11)17(24)19-16(18-13)10-7-9(22(25)26)8-12(23(27)28)15(10)29-5-2/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,18,19,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.1288