Learn More
Dinitolmide, MedChemExpress
Código de producto. 16484517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484517 50 mg 50 miligramos
16448556 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1004
MedChemExpress Dinitolmide (Zoalene), a fodder additive for poultry, has anti-coccidial effect. Dinitolmide can be used to prevent infections induced by Eimeria, such as Eimeria tenella, Eimeria necatrix, Eimeria brunette, and so on.
Dinitolmide (Zoalene), a fodder additive for poultry, has anti-coccidial effect. Dinitolmide can be used to prevent infections induced by Eimeria, such as Eimeria tenella, Eimeria necatrix, Eimeria brunette, and so on.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinitolmide
Forma física Solid
CAS 148-01-6
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H7N3O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Zoalene
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (217.62 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C1C
Peso molecular (g/mol) 225.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.16
Porcentaje de pureza 99.48%