Learn More
Dinitolmida, LoGiCal
Código de producto. 30460021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460021 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460021 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3056.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitro-o-toluamide
CAS 148-01-6
Nombres de analitos o componentes 3,5-Dinitro-o-toluamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H7 N3 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzamide, 2-methyl-3,5-dinitro-, o-Toluamide, 3,5-dinitro- (6CI,8CI), 2-Methyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-Dinitro-2-methylbenzamide, 3,5-Dinitro-o-toluamide, Coccidin, Coccidine A, Coccidot, Dinitolmide, Salcostat, Zoalene, Zoamix
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N
Nombre IUPAC 2-metil-3,5-dinitrobenzamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 225.16
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0386 g/mol