Learn More
Diniconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | E-Diniconazole |
| CAS | 83657-24-3 |
| Fórmula molecular | C15 H17 Cl2 N3 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (E)-(±)-, (βE)-β-[(2,4-Dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (E)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-ol, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (E)-, Diniconazole, Mixor, Nb 2, Nb 2 (pesticide), Rac-diniconazole, S 3308, S 3308-10, S 3308L, Spotless, Sumi, Sumi 8, Sumi 8-020FS, Sumi 8-12.5WP, XE 779 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6+ |
| SMILES | CC(C)(C)C(O)\C(=C/c1ccc(Cl)cc1Cl)\n2cncn2 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(2,4-diclorofenil)-4,4-dimetil-2-(1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 326.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.0749 |