Learn More
Diniconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16498826
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498826 100 mg 100 miligramos
16432296 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498826 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1948
MedChemExpress Diniconazole is a newly developed fungicide strongly inhibited lanosterol 14 alpha-demethylation catalyzed by a yeast cytochrome P-450.
Diniconazole is a newly developed fungicide strongly inhibited lanosterol 14 alpha-demethylation catalyzed by a yeast cytochrome P-450.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diniconazole
Forma física Solid
CAS 83657-24-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17Cl2N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Rac-diniconazole
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.54 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(C)(C)C)/C(N1N=CN=C1)=C\C2=CC=C(Cl)C=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 326.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.22
Porcentaje de pureza 98.73%