Learn More
Dinaciclib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dinaciclib |
| CAS | 779353-01-4 |
| Fórmula molecular | C21 H28 N6 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Sch 727965, (2S)-1-[3-Ethyl-7-[[(1-oxido-3-pyridinyl)methyl]amino]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl]-2-piperidineethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N6O2/c1-2-17-14-23-27-19(22-13-16-6-5-9-25(29)15-16)12-20(24-21(17)27)26-10-4-3-7-18(26)8-11-28/h5-6,9,12,14-15,18,22,28H,2-4,7-8,10-11,13H2,1H3/t18-/m0/s1 |
| SMILES | CCc1cnn2c(NCc3ccc[n+]([O-])c3)cc(nc12)N4CCCC[C@H]4CCO |
| Nombre IUPAC | 2-[(2S)-1-[3-etil-7-[(1-oxidopiridin-1-io-3-il)metilamino]pirazolo[1,5-a]pirimidin-5-il]piperidin-2-il]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 396.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.2274 |