Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores de Dimroth, con olivas de vidrio
Código de producto. 10139600
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
10139600 NS 14/23 250 mm cada uno
10047770 NS 14/23 160 mm cada uno
10101621 NS 24/29 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10139600 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05240301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    119.10€ / paquete de 1
    Ahorro 21.90€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores de Dimroth conforme a DIN 12591
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: olivas de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Incluye Aceitunas de vidrio
Longitud de la chaqueta (métrico) 250 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 14/23
Material Vidrio Duran