Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores de Dimroth, con olivas de vidrio
Código de producto. 10047770
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) unitSize
10047770 NS 14/23 160 mm cada uno
10139600 NS 14/23 250 mm cada uno
10101621 NS 24/29 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10047770 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05240201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores de Dimroth conforme a DIN 12591
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: olivas de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud de la chaqueta (métrico) 160 mm
N.º de junta cónica estándar NS 14/23
Material Vidrio Duran