Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Condensadores de Dimroth con olivas de vidrio
Código de producto. 10400713
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la chaqueta (métrico):
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
10400713 400 mm cada uno
10090271 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10400713 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05240406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    199.54€ / paquete de 1
    Ahorro 38.46€
    16% Descuento
Condensadores de Dimroth para condensación de vapores
  • Condensadores de Dimroth conformes a DIN 12591 y además de DIN estándar
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: olivas de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Descripción Superficie de enfriamiento - 1380 cm²
Para utilizar con (aplicación) Condensación de vapores
Longitud de la chaqueta (métrico) 400 mm
Cantidad 1
N.º de junta cónica estándar NS 45/40
Material Tubos DURAN™