Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores de Dimroth, con roscas GL
Código de producto. 11506814
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
NS 45/40
Longitud (métrico):
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud (métrico) unitSize
11506814 NS 14/23 250 mm cada uno
10528954 NS 24/29 250 mm cada uno
11526814 NS 45/40 250 mm cada uno
11536814 NS 45/40 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11506814 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05240311
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores de Dimroth conforme a DIN 12591
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: Rosca GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 250 mm
N.º de junta cónica estándar NS 14/23
Material Vidrio Duran