Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores de Dimroth, con roscas GL
Descripción
- Condensadores de Dimroth conforme a DIN 12591
- Para vapores de condensación
- Con toma NS y cono NS
- Conexión de agua: Rosca GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| N.º de junta cónica estándar | NS 24/29 |
| Material | Vidrio Duran |