Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Condensadores de Dimroth para extractores
Código de producto. 10149560
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 60/46
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10149560 NS 60/46 cada uno
1 options
Código de producto. 10149560 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05246007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00€
    182.34€ / paquete de 1
    Ahorro 88.66€
    32% Descuento
Condensadores de Dimroth para extractores, para condensación de vapores
  • Con cono NS
  • Conexión de agua: olivas de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Descripción Superficie de enfriamiento - 680 cm²
Para utilizar con (aplicación) Condensación de vapores
Para utilizar con (equipo) Extractores de 300 a 500 ml
Cantidad 1
N.º de junta cónica estándar NS 60/46
Material Tubos DURAN™