Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores de Dimroth para extractores, con olivas
Descripción
- Condensadores de Dimroth para extractores
- Para vapores de condensación
- Con cono NS
- Conexión de agua: olivas de vidrio
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Aceitunas de vidrio |
| Cantidad | 1 unidad |
| N.º de junta cónica estándar | 34/35 NS |
| Material | Vidrio Duran |