Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores de Dimroth para extractores, con olivas
Beskrivelse
- Condensadores de Dimroth para extractores
- Para vapores de condensación
- Con cono NS
- Conexión de agua: olivas de vidrio
- Fabricados con tubos DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Incluye | Aceitunas de vidrio |
| Cantidad | 1 unidad |
| N.º de junta cónica estándar | 71/51 NS |
| Material | Vidrio Duran |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?