Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores de Dimroth para extractores con roscas GL
Código de producto. 10101602
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 29/32
NS 34/35
NS 60/46
NS 71/51
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10101602 NS 34/35 cada uno
10530583 NS 29/32 cada uno
10355042 NS 71/51 cada uno
10782903 NS 60/46 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10101602 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05246015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    73.57€ / paquete de 1
    Ahorro 57.43€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores de Dimroth para extractores
  • Con roscas GL, condensadores de Dimroth para extractores
  • Para vapores de condensación
  • Con cono NS
  • Conexión de agua: Rosca GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
N.º de junta cónica estándar NS 34/35
Material Vidrio Duran