Learn More
Afora™ Condensador Dimroth
Descripción
- Dedo frío
- Con bobina
- Refrigerado por líquido
- Espiral doble interna
- Para su uso con rotavapores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UNE 400316 |
| N.º de junta cónica estándar | 29/32 |
| Peso con embalaje (métrico) | 0,01 kg |
| Tipo | Condensador Dimroth |