Learn More
Dimorfolinofosfinilo cloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimorpholinophosphinyl Chloride |
| CAS | 7264-90-6 |
| Fórmula molecular | C8H16ClN2O3P |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Bis(morpholino)phosphinyl Chloride, Bismorpholinophosphinic Chloride, Dimorpholinophosphinic Acid Chloride, Dimorpholinophosphinic Chloride, Dimorpholinophosphinic Chloride, Di-4-morpholinylphosphinic Chloride, P,P-Di-4-morpholinylphosphinic Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16ClN2O3P/c9-15(12,10-1-5-13-6-2-10)11-3-7-14-8-4-11/h1-8H2 |
| SMILES | ClP(=O)(N1CCOCC1)N2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-[cloro(morfolina 4-il)fosforil] morfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 254.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0587 |