Learn More
Dihidrocloruro de Diminazeno, TRC
Código de producto. 30138230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138230 25 mg 25 miligramos
18030620 10 mg 10 miligramos
18060410 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47955025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31384-83-5
Fórmula molecular C14H17Cl2N7
Peso molecular (g/mol) 354.24
Sinónimo 4,4'-(1-Triazene-1,3-diyl)bisbenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4,4'-(Diazoamino)dibenzamidine Dihydrochloride, Berenil Dihydrochloride;
SMILES NC(C1=CC=C(C=C1)N/N=N/C2=CC=C(C(N)=N)C=C2)=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diminazene Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N7.2ClH/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-21-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;;/h1-8H,(H3,15,16)(H3,17,18)(H,19,20);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1389
Porcentaje de pureza >95%