Learn More
Diminazeno Diaceturato, TRC
Código de producto. 17944665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944665 50 mg 50 miligramos
17933495 1 g 1 g
17912385 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17944665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47972050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 908-54-3
Fórmula molecular C14 H15 N7 . 2 C4 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 515.52
Sinónimo Glycine, N-acetyl-, compd. with 4,4'-(1-triazene-1,3-diyl)bis[benzenecarboximidamide] (2:1), Benzamidine, 4,4'-diazoaminodi-, diaceturate (6CI), Glycine, N-acetyl-, compd. with 4,4'-(azoamino)dibenzamidine (7CI), Glycine, N-acetyl-, compd. with 4,4'-(diazoamino)dibenzamidine (2:1) (8CI), Benzamidine, 4,4'-(diazoamino)di-, compd. with N-acetylglycine (1:2) (8CI), Benzenecarboximidamide, 4,4'-(1-triazene-1,3-diyl)bis-, compd. with N-acetylglycine (1:2), 1,3-Bis(p-amidinophenyl)triazene bis(N-Acetylglycinate), 1,3-Bis[4-guanylphenyl]triazene diaceturate, 4,4'-(Diazoamino)dibenzamidine diaceturate, 4,4'-Diamidinodiazoaminobenzene diaceturate, Azidin, Azidine, Berenil, Beronal, Di-(4-amidinophenyl)-triazine-(N-1,3)-diaceturate, Diaminazene aceturate, Diminasan, Diminazene aceturate, Diminazene diaceturate, Diminazine aceturate, Diminazine diaceturate, Fatrybanil, Ganasag, Ganaseg, Tricip Plus, Veriben, p,p'-Diguanyldiazoaminobenzene diaceturate
Nombre IUPAC ácido 2-acetamidoacético; 4-[2-(4-carbamimidoylfenil)iminohydrazinil]benzenocarboximidamida
SMILES CC(=O)NCC(=O)O.CC(=O)NCC(=O)O.NC(=N)c1ccc(NN=Nc2ccc(cc2)C(=N)N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diminazene aceturate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N7.2C4H7NO3/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-21-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;2*1-3(6)5-2-4(7)8/h1-8H,(H3,15,16)(H3,17,18)(H,19,20);2*2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.2241
Porcentaje de pureza >95%