Learn More
Tocris™ Diminazene aceturate
Código de producto. 18725816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18725816 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18725816 Proveedor Tocris™ N.º de proveedor 6705/100
ASIC blocker; antihyperalgesic
Diminazene aceturate is an ASIC blocker (IC50 values are 202, ∽320, ∽320 and 864 nM for ASIC1b, ASIC1a, ASIC3 and ASIC2a, respectively). Exhibits no activity in ENaC channels expressed in oocytes. Accelerates desensitization of ASIC currents in hippocampal neurons. Inhibits mesotrypsin (Ki = 3.6?0.3 μM). Displays in vitro and in vivo anti-inflammatory effects in mice. Antihyperalgesic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-(1-Triazene-1,3-diyl)bis[benzenecarboximidamide] bis(N-acetylglycinate)
CAS 908-54-3
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C14H15N7.2C4H7NO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.52
Tipo de producto ASIC Blocker, Antihyperalgesic
Pureza 98%