Learn More
Diminazeno-13C2,15N4 Dihidrocloruro (mayor), TRC
Código de producto. 17953015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953015 10 mg 10 miligramos
17921175 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47955210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346606-59-4
Fórmula molecular C1213C2H17Cl2N315N4
Peso molecular (g/mol) 360.2
Sinónimo 4,4'-(1-Triazene-1,3-diyl)bisbenzenecarboximidamide-13C2,15N4Dihydrochloride, 4,4'-(Diazoamino)dibenzamidine-13C2,15N4 Dihydrochloride, Berenil-13C2,15N4 Dihydrochloride;
SMILES [15NH2][13C](C1=CC=C(C=C1)N/N=N/C2=CC=C([13C]([15NH2])=[15NH])C=C2)=[15NH]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diminazene-13C2,15N4 Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N7/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-21-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H3,15,16)(H3,17,18)(H,19,20)/i13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
Porcentaje de pureza >95%