Learn More
Diminazeno 1000 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313061 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313061 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12772990WL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diminazene aceturate
CAS 908-54-3
Nombres de analitos o componentes Diminazene aceturate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H15 N7 . 2 C4 H7 N O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Glycine, N-acetyl-, compd. with 4,4'-(1-triazene-1,3-diyl)bis[benzenecarboximidamide] (2:1), Benzamidine, 4,4'-diazoaminodi-, diaceturate (6CI), Glycine, N-acetyl-, compd. with 4,4'-(azoamino)dibenzamidine (7CI), Glycine, N-acetyl-, compd. with 4,4'-(diazoamino)dibenzamidine (2:1) (8CI), Benzamidine, 4,4'-(diazoamino)di-, compd. with N-acetylglycine (1:2) (8CI), Benzenecarboximidamide, 4,4'-(1-triazene-1,3-diyl)bis-, compd. with N-acetylglycine (1:2), 1,3-Bis(p-amidinophenyl)triazene bis(N-Acetylglycinate), 1,3-Bis[4-guanylphenyl]triazene diaceturate, 4,4'-(Diazoamino)dibenzamidine diaceturate, 4,4'-Diamidinodiazoaminobenzene diaceturate, Azidin, Azidine, Berenil, Beronal, Di-(4-amidinophenyl)-triazine-(N-1,3)-diaceturate, Diaminazene aceturate, Diminasan, Diminazene aceturate, Diminazene diaceturate, Diminazine aceturate, Diminazine diaceturate, Fatrybanil, Ganasag, Ganaseg, Tricip Plus, Veriben, p,p'-Diguanyldiazoaminobenzene diaceturate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N7.2C4H7NO3/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-21-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;2*1-3(6)5-2-4(7)8/h1-8H,(H3,15,16)(H3,17,18)(H,19,20);2*2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES CC(=O)NCC(=O)O.CC(=O)NCC(=O)O.NC(=N)c1ccc(NN=Nc2ccc(cc2)C(=N)N)cc1
Nombre IUPAC ácido 2-acetamidoacético; 4-[2-(4-carbamimidoilfenil)iminohidrazinil]bencenocarboximidamida
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 515.52
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.2241 g/mol