Learn More
Dimidio bromuro de disulfina, extra puro, solución madre indicadora azul, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10283850 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10283850 100 mL Frasco de vidrio ámbar 100 ML
1 options
Código de producto. 10283850 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/4140/05
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Dimidio bromuro de disulfina, extrapuro, solución madre indicadora azul, SLR, Fisher Chemical, Cantidad: 100 ml, envase: Frasco de vidrio ámbar, punto de ebullición: 100 °C, Punto de fusión: 0 °C, Número MDL: 146696, Forma física: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 518-67-2
Punto de fusión de 0 °C
Color Azul
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C20H18BrN3
Número MDL 146696
Cantidad 100 mL
Clave InChI MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Nombre IUPAC bromuro de 3,8-diamino-5-metil-6-fenilfenantridin-5-io
Peso molecular (g/mol) 380.29
Forma física Líquido