Learn More
Bromuro de dimidio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496576 1 g 1 g
11406586 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24818.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.40€
    184.65€ / 1 g
    Ahorro 39.75€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380.29 g/mol
Dimidium bromide acts as an inhibitor of L-cell growth. It is also used as a fluorescent probe for nucleic acids. It is also useful in the determination of cationic surfactants. It is also used as an intercalating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de dimidio actúa como un inhibidor del crecimiento de las células L. También se utiliza como sonda fluorescente para ácidos nucleicos. Además, es útil en la determinación de surfactantes catiónicos. También se utiliza como agente de intercalación.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518-67-2
Fórmula molecular C20H18BrN3
Peso molecular (g/mol) 380.29
Número MDL MFCD00011757
Clave InChI MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
Nombre IUPAC 5-metil-6-fenilfenantridin-5-io-3,8-diamina;bromuro
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimidium bromide
Punto de fusión 230°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.31
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimidium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimidium bromide